Learn More
MedChemExpress TMRM Perchlorate
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 41.67 mg/mL (83.19 mM; Need ultrasonic) |
| Objetivo | HBV |
| Peso molecular | 500.93 g/mol |
| CAS | 115532-50-8 |
| Sinónimo | T668 |