Learn More
Tocris Bioscience™ TMPyP4 tosylate
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18074662
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
18074662 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18074662 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4253/50
Inhibitor of human telomerase
Cationic porphyrin; inhibits human telomerase. Stacks with G tetrads to stabilize quadruplex DNA. Inhibits cell proliferation and induces cell death in three myeloma cell lines. Activity results in telomere shortening at concentrations between 1 and 5 μM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TMPyP4 tosylate
CAS 36951-72-1
Cantidad 50 mg
Fórmula molecular C72H66N8O12S4
Formula Weight (peso de la fórmula) 1363.6
Pureza >95%
Peso molecular 1363.604