Learn More
Novus Biologicals™ TMPRSS2 Overexpression Lysate
Descripción
The TMPRSS2 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de células | The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC28677 and based on accession number NM_5656. The protein contains a C-terminal DDK tag. |
| Para utilizar con (aplicación) | Western Blot |
| Peso molecular | 53.9 kDa |
| Cantidad | 0,1 mg |
| Tampón de almacenamiento | RIPA buffer |
| Pureza | Protein |
| Especificidad de la prueba | Homo sapiens transmembrane protease, serine 2 (TMPRSS2), transcript variant 2, mRNA. |
| Contenido y almacenamiento | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Categoría de investigación | Cancer, Cell Biology, Neuroscience, Prostate Cancer, Virology Bacteria and Parasites |
| Sinónimo | EC 3.4.21, FLJ41954, NP_001128571.1, NP_001369649.1, NP_005647.3, PP9284, PRSS10, Serine protease 10, TMPRSS2, transmembrane protease serine 2, transmembrane protease, serine 2 |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación