Learn More
TMPA, MedChemExpress
Código de producto. 16493537
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493537 50 mg 50 miligramos
16467518 10 mg 10 miligramos
16459997 5 mg 5 miligramos
16420306 2 mg 2 miligramos
16417476 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16493537 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18555
MedChemExpress TMPA is an antagonist of nuclear receptor Nur77 and LKB1 interaction.
TMPA is an antagonist of nuclear receptor Nur77 and LKB1 interaction.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TMPA
CAS 1258275-73-8
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H32O6
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (262.83 mM)
SMILES COC1=C(CC(OCC)=O)C(C(CCCCCCC)=O)=CC(OC)=C1OC
Peso molecular (g/mol) 380.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.48
Porcentaje de pureza 98.56%
Grado Research
Forma física Solid