Learn More
TMP269, MedChemExpress
Código de producto. 16487508
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487508 10 mg 10 miligramos
16481276 200 mg 200 miligramos
16479987 5 mg 5 miligramos
16457466 100 mg 100 miligramos
16423606 25 mg 25 miligramos
16413537 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16487508 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18360
MedChemExpress TMP269 is a novel and selective class IIa histone deacetylase (HDAC) inhibitor with IC50s of 157 nM, 97 nM, 43 nM and 23 nM for HDAC4, HDAC5, HDAC7 and HDAC9, respectively.
TMP269 is a novel and selective class IIa histone deacetylase (HDAC) inhibitor with IC50s of 157 nM, 97 nM, 43 nM and 23 nM for HDAC4, HDAC5, HDAC7 and HDAC9, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TMP269
Forma física Solid
CAS 1314890-29-3
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H21F3N4O3S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 41 mg/mL (79.69 mM)
SMILES O=C(NCC1(C2=NC(C3=CC=CC=C3)=CS2)CCOCC1)C4=CC=CC(C5=NOC(C(F)(F)F)=N5)=C4
Peso molecular (g/mol) 514.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 514.52
Porcentaje de pureza 98.23%