Learn More
TMP195, MedChemExpress
Código de producto. 16497508
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497508 10 mg 10 miligramos
16489987 5 mg 5 miligramos
16467466 100 mg 100 miligramos
16423537 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497508 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18361
MedChemExpress TMP195 is a selective class IIa histone deacetylase (HDAC) inhibitor with Kis of 59, 60, 26, 15 nM for HDAC4, HDAC5, HDAC7 and HDAC9, respectively.
TMP195 is a selective class IIa histone deacetylase (HDAC) inhibitor with Kis of 59, 60, 26, 15 nM for HDAC4, HDAC5, HDAC7 and HDAC9, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TMP195
Forma física Solid
CAS 1314891-22-9
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H19F3N4O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (219.10 mM)
SMILES O=C(NCC(C)(C)C1=COC(C2=CC=CC=C2)=N1)C3=CC(C4=NOC(C(F)(F)F)=N4)=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 456.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.42
Porcentaje de pureza 98.82%