Learn More
Abcam TMB substrate 1X, 120 mL
Código de producto. 32108490 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
120 mL
Tamaño de la unidad:
120 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32108490 120 mL 120 ml
1 options
Código de producto. 32108490 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab210902120mL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Abcam TMB substrate 1X.
  • Species Reactivity: Species independent
  • Storage: Store in the dark
Especificaciones
Tipo de producto ELISA Substrate
Cantidad 120 mL
Para utilizar con (aplicación) ELISA
Contenido y almacenamiento Store in the dark