Learn More
MedChemExpress TMB-PS
Código de producto. 16411589
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16411589 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16411589 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY15931
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress TMB-PS(102062-36-2) is N-(3-sulfopropyl)-3,3',5,5'-tetramenthylbenzidine sodium salt; White - pale yellow crystalline powder, soluble in water, can be used under neutral, acidic and alkaline conditions.
Especificaciones
Cantidad 1 g
Requisitos de almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Solubilidad DMSO : ≥ 35 mg/mL (96.55 mM)
Condiciones de envío Room temperature
CAS 102062-36-2
Peso molecular 362.49 g/mol
Sinónimo TMBZ-PS