Learn More
MedChemExpress TMB monosulfate
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100 mg |
| Requisitos de almacenamiento | 4°C, sealed storage, away from moisture ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 28 mg/mL (82.74 mM) ∣ H2O : 2.78 mg/mL (8.21 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| CAS | 54827-18-8 |
| Peso molecular | 338.42 g/mol |
| Sinónimo | BM blue monosulfate ∣ Sure Blue TMB monosulfate |