Learn More
Abcam TMB ELISA Substrate (Highest Sensitivity), 1000 mL
Código de producto. 32120004 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32120004 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 32120004 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab1715221000mL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Abcam TMB ELISA Substrate (Highest Sensitivity).
  • Species Reactivity: Species independent
  • Storage: Store in the dark
Especificaciones
Tipo de producto ELISA Substrate
Cantidad 1000 mL
Para utilizar con (aplicación) ELISA
Contenido y almacenamiento Store in the dark