Learn More
Invitrogen™ TMB ELISA Buffer Kit, PeproTech®
Código de producto. 17882035
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17882035 1 kit cada uno
1 options
Código de producto. 17882035 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 900T00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
This kit contains the key components required for the analysis of 10 Sandwich ELISA plates. It has been specifically formulated to be used in conjunction with PeproTech’s Standard TMB ELISA Development Kits.
  • Contains the key components required for the analysis of ten sandwich ELISA plates
  • Specifically formulated to be used in conjunction with PeproTech standard TMB ELISA development kits.
Included solutions and materials:
  • PBS
  • Wash buffer
  • Blocking buffer
  • Diluent
  • TMB liquid substrate
  • ELISA microplates
  • Sealing film
  • Stop solution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto ELISA Buffer
Cantidad 1 kit
Método de detección Colorimétrico
Para utilizar con (aplicación) ELISA
Línea de productos PeproTech
Tipo de sustrato TMB, HRP
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • TMB ELISA Buffer Kit, PeproTech
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P406-Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión / con revestimiento interior resistente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.