Learn More
Thermo Scientific Chemicals TMB EASY, sustrato líquido
Código de producto. 10215861 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad de sustrato:
30 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
100 ml
30 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad de sustrato unitSize
10215861 30 ml 30 ml
10499081 100 ml 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10215861 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 328030300
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-07-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 100 °C
Color Transparente
Formulario Líquido
Cantidad 30mL
Tipo de sustrato Sustrato TMB
Envase Frasco de vidrio
Requisitos de almacenamiento 4 °C
Cantidad de sustrato 30 ml