Learn More
MedChemExpress TMA-DPH
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | -20°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended. |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Objetivo | HBV |
| Peso molecular | 461.62 g/mol |
| CAS | 115534-33-3 |