missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TM9SF1 Polyclonal Antibody

Código de producto. 15515582
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15515582 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15515582 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA542621

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: EGVTHYKAGD PVILYVNKVG PYHNPQETYH YYQLPVCCPE KIRHKSLSLG Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Goat: 92%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 100%.

Plays an essential role in autophagy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TM9SF1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica TM9SF1
N.º de referencia del gen O15321
Alias de gen 1200014D02Rik; AI893436; fa03b09; HMP70; MP70; MP70 protein family member; multispanning membrane protein (70kD); TM9SF1; Transmembrane 9 superfamily member 1; transmembrane protein 9 superfamily member 1; wu:fa03b09; zgc:100810
Símbolos de los genes TM9SF1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human TM9SF1 (aa 31-80).
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10548
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.