Learn More
TM5441, MedChemExpress
Código de producto. 16486277
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16486277 5 mg 5 miligramos
16480056 2 mg 2 miligramos
16479966 50 mg 50 miligramos
16454666 100 mg 100 miligramos
16453558 10 mg 10 miligramos
16422776 25 mg 25 miligramos
6 options
Código de producto. 16486277
Marca: Medchem Express HY101761
MedChemExpress TM5441 is an orally bioavailable inhibitor of plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1), has IC50 values between 13.9 and 51.1 μM and induces intrinsic apoptosis in several human cancer cell lines. TM5441 attenuates Nω-nitro-l-arginine methyl ester-induced cardiac hypertension and vascular senescence.
TM5441 is an orally bioavailable inhibitor of plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1), has IC50 values between 13.9 and 51.1 μM and induces intrinsic apoptosis in several human cancer cell lines. TM5441 attenuates Nω-nitro-l-arginine methyl ester-induced cardiac hypertension and vascular senescence.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TM5441
CAS 1190221-43-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H17ClN2O6
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 300 mg/mL (699.59 mM)
SMILES ClC1=CC=C(NC(COCC(NC2=CC=CC(C3=COC=C3)=C2)=O)=O)C(C(O)=O)=C1
Peso molecular (g/mol) 428.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.82
Porcentaje de pureza 98.18%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death