Learn More
TM5275 sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16493018
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16493018 10 mg 10 miligramos
16475757 5 mg 5 miligramos
16474326 100 mg 100 miligramos
16469586 50 mg 50 miligramos
16432586 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16493018 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100447
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress TM5275 sodium is a plasminogen activator inhibitor (PAI-1) with an IC50 of 6.95 μM.
TM5275 sodium is a plasminogen activator inhibitor (PAI-1) with an IC50 of 6.95 μM.
Specifications
Nombre del producto químico o material TM5275 sodium
Forma física Powder
CAS 1103926-82-4
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H27ClN3NaO5
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (114.90 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[Na])C1=CC(Cl)=CC=C1NC(COCC(N2CCN(C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)CC2)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 543.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 543.97
Porcentaje de pureza 98.82%