Learn More
R&D Systems™ TM 5275 sodium salt
Código de producto. 18719927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18719927 50 mg 50 miligramos
18708219 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18719927 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 5769/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    912.14€
    826.35€ / 50 miligramos
    Ahorro 85.79€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) inhibitor; orally bioavailable
TM 5275 sodium salt is a plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) inhibitor. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-[[2-[2-[4-(Diphenylmethyl)-1-piperazinyl]-2-oxoethoxy]acetyl]amino]benzoic acid sodium salt
CAS 1103926-82-4
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Objetivo Additional Synthetic Protease Inhibitors
Fórmula molecular C28H27ClN3NaO5
Formula Weight (peso de la fórmula) 543.97
Pureza >98%