Learn More
Tocris Bioscience™ TM 5275 sodium salt
Beskrivelse
TM 5275 sodium salt is a plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) inhibitor. Orally bioavailable.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-2-[[2-[2-[4-(Diphenylmethyl)-1-piperazinyl]-2-oxoethoxy]acetyl]amino]benzoic acid sodium salt |
| CAS | 1103926-82-4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Objetivo | Additional Synthetic Protease Inhibitors |
| Fórmula molecular | C28H27ClN3NaO5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 543.97 |
| Pureza | >98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?