Learn More
Tocris Bioscience™ TM 5275 sodium salt
Descripción
TM 5275 sodium salt is a plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) inhibitor. Orally bioavailable.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-2-[[2-[2-[4-(Diphenylmethyl)-1-piperazinyl]-2-oxoethoxy]acetyl]amino]benzoic acid sodium salt |
| CAS | 1103926-82-4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Objetivo | Additional Synthetic Protease Inhibitors |
| Fórmula molecular | C28H27ClN3NaO5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 543.97 |
| Pureza | >98% |