Learn More
Brady™ Accesorios para impresora portátil TLS2200™
Descripción
- Los kits de limpieza de impresoras proporcionan una solución fácil para mantener su impresora en perfecto estado. Para su uso en la limpieza de las impresoras de etiquetas TLS 2200™ y BMP™61, incluye bastoncillos y tarjetas de limpieza de la impresora
- Batería de la impresora: se puede ejecutar mientras la batería se está cargando
- Adaptador de CA: para su uso con impresoras de etiquetas BMP™71, TLS 2200™ y HandiMark™, fuente de alimentación formateada para Norteamérica
Certifications
Aprobación de FCC clase A.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit de impresora |
| Color | Negro |
| Tipo de pantalla | Ninguno |
| Para utilizar con (equipo) | Brady Etiquetas |
| Material | Plástico |
| Longitud (imperial) | 11 in. |
| Anchura (imperial) | 3,95 in. |
| Longitud (métrico) | 27,94 cm |
| Altura (imperial) | 0,6 in. |
| Altura (métrico) | 1,52 cm |
| Mostrar más |