Learn More
TLR7-agonista-1, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | TLR7-agonist-1 |
| CAS | 1642857-69-9 |
| Fórmula molecular | C17H16N6O2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 4-[(5-Methyl-3-isoxazolyl)methoxy]-5-(2-pyridinylmethyl)-5H-Pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-2-amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H16N6O2/c1-11-8-13(22-25-11)10-24-16-15-14(20-17(18)21-16)5-7-23(15)9-12-4-2-3-6-19-12/h2-8H,9-10H2,1H3,(H2,18,20,21) |
| SMILES | Cc1onc(COc2nc(N)nc3ccn(Cc4ccccn4)c23)c1 |
| Nombre IUPAC | 4-[(5-metil-1,2-oxazol-3-il)metaxi]-5-(piridina-2-ilmetil)pirroli[3,2-d]pirimidina-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 336.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 336.1335 |