Learn More
TLR2-EN-C29, TRC
Código de producto. 30456330
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30456330 2.5 mg 2.50 miligramo
30451979 1 mg 1 miligramo
30455669 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30456330 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT4265182.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 363600-92-4
Fórmula molecular C13 H19 N O3 . H2 S O4
Peso molecular (g/mol) 335.373
Sinónimo TLR2-IN-C29, 3-[[(2-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methylene]amino]-2-methylbenzoic Acid
SMILES CC(C)(C)N1CC(O)c2cc(O)cc(O)c2C1.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(((2-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methylene)amino)-2-methylbenzoic Acid
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H19NO3.H2O4S/c1-13(2,3)14-6-10-9(12(17)7-14)4-8(15)5-11(10)16;1-5(2,3)4/h4-5,12,15-17H,6-7H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.104