Learn More
TLK117, MedChemExpress
Código de producto. 16458457
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16458457 5 mg 5 miligramos
16445788 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16458457 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13634B5mg
MedChemExpress TLK117, the active metabolite of TLK199, selective inhibits Glutathione S-transferase P1-1 (GSTP1-1) with a Ki of 0.4 μM for GSTP. TLK117 also competitively inhibits glyoxalase I with a Ki of 0.56 μM.
TLK117, the active metabolite of TLK199, selective inhibits Glutathione S-transferase P1-1 (GSTP1-1) with a Ki of 0.4 μM for GSTP. TLK117 also competitively inhibits glyoxalase I with a Ki of 0.56 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TLK117
Forma física Solid
CAS 152684-53-2
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H27N3O6S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo TER117
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (316.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@@H](C1=CC=CC=C1)NC([C@@H](NC(CC[C@H](N)C(O)=O)=O)CSCC2=CC=CC=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 473.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 473.54
Porcentaje de pureza 98.18%