Learn More
TLE2 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30234520 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30234520 150 μL 150 microlitros
30235758 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30234520
Marca: Proteintech 286231AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The TLE2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human TLE2. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The TLE2 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno TLE2
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 450 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes ESG; ESG2; FLJ41188; GRG2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7089
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 67-80 kDa
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG