missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TLE2 Mouse anti-Human, Clone: OTI5A6, TrueMAB™, Origene

Código de producto. 17511202
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
Tamaño de la unidad:
30 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17511202 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17511202 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA504240S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TLE2 Monoclonal antibody specifically detects TLE2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot

Especificaciones

Antígeno TLE2
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5A6
Concentración 0.85 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica TLE2
N.º de referencia del gen Q04725
Alias de gen enhancer of split groucho-like protein 2; ESG; ESG2; ESG-2; GRG2; TLE2; transducin like enhancer of split 2; transducin-like enhancer of split 2 (E(sp1) homolog, Drosophila); transducin-like enhancer of split 2, homolog of Drosophila E(sp1); transducin-like enhancer protein 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human TLE2 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7089
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.