missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TLCD1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 30019958
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30019958 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30019958 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5148383

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TLCD1 Polyclonal Antibody for IHC (P)

Calcium channel facilitator that increases calcium flux by generating a larger window current and slowing inactivation of the L-type CACNA1C/CaV1.2 channel. Regulation of intracellular calcium by Calfacilitin is required for neural plate formation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TLCD1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 100 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.03% ProClin 300; pH 7
génica TLCD1
N.º de referencia del gen Q96CP7
Alias de gen Calfacilitin; TLC domain containing 1; TLC domain-containing protein 1; TLCD1
Símbolos de los genes TLCD1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno E. coli-derived Human TLCD1 fragment.
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 116238
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.