Learn More
Hach Lange™ Turbidímetro de LED TL2310, ISO, de 0 a 1000 UTN
Código de producto. 16641256
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de pantalla:
Pantalla táctil a color
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de pantalla Tamaño de la unidad
16641256 Pantalla táctil a color cada uno
1 options
Código de producto. 16641256 Proveedor Hach Lange™ N.º de proveedor LPV444.99.00120
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Medición fiable para grandes aplicaciones de turbidez; simplificada.
Medición fiable para grandes aplicaciones de turbidez; simplificada.Los nuevos turbidímetros de laboratorio de la serie TL23 combinan tecnología fiable y características mejoradas para simplificar las pruebas en las aplicaciones de aguas residuales e industriales más exigentes.Diseño intuitivo mejorado Un dispositivo inteligente para mediciones más fiables Fácil de usar.Fácil tener razón
Diseño intuitivo mejorado
La pantalla táctil a todo color de gran tamaño de la serie TL23 y la interfaz de usuario intuitiva aceleran la configuración, la calibración y la medición.Una interfaz sencilla y los procedimientos guiados le dan confianza en sus resultados.
Un dispositivo inteligente para mediciones más fiables
La serie TL23 garantiza lecturas estables y análisis precisos mediante la captura de lecturas de turbidez una vez que el dispositivo detecta la estabilidad de la muestra.Este paso de calidad elimina la subjetividad y la necesidad de repetir las mediciones.
Fáciles de utilizar.Fácil tener razón
La serie TL23 proporciona todo lo que necesita al alcance de su mano.Con un puerto USB para facilitar la exportación de datos, la identificación de muestras para la trazabilidad y el autodiagnóstico para garantizar la calidad, Hach™hace que sea fácil tener razón.
¿Qué incluye?
Turbidímetro TL2310, aceite de silicona, paño de lubricación, celdas para muestras (30 ml) con tapones (6x), kit de estandarización de turbidez secundaria Gelex, kit de calibración Stablcal, fuente de alimentación, cable de alimentación, cubierta antipolvo
Especificaciones
Precisión:±2 % de la lectura más 0,01 FNU/UTN de 0 a 1000 FNU/UTN
Purga de aire:nitrógeno seco o aire de grado instrumento (ANSI MC 11.1, 1975)
0,05 l/s a 69 kPa; 138 kPa máx.
Conexión de espiga de manguera para tubos de 3,175 mm (1/8 pulg)
Certificaciones:CE, KC, RCM
Comunicación:USB
Conformidad:ISO
Registro de datos:2000 registros totales, incluye registro de lectura, registro de verificación y registro de calibración
Dimensiones (Al x An x Pr):153 mm x 395 mm x 305 mm
Pantalla:pantalla táctil en color de 17,8 mm
Interfaz:2 puertos USB-A para unidad flash USB, impresora externa, teclado y escáner de códigos de barras
Fuente de luz:diodo emisor de luz (LED) a 860 ± 30 nm
Método de medición:nefelométrico
Modelo:TL2310 ISO
Intervalo de temperatura de funcionamiento:de 0 a 40 °C
Requisitos de alimentación (amperios):3,4 A
Requisitos de alimentación (Hz):50/60 Hz
Requisitos de alimentación (tensión):de 100 a 240 V CA
Intervalo:de 0 a 1000 UTN
UTN/FNU:de 0 a 1000
Modos de lectura:Turbidez única, continua y de sedimentación rápida, promedio de señal activado o desactivado
Región:global
Normativa:cumple las normas ISO 7027, DIN EN 27027, DIN 38404 y NFT 9033
Repetibilidad:±1 % de la lectura o 0,01 FNU/UTN, lo que sea mayor (en condiciones de referencia)
Tiempo de respuesta:Promedio de señal de desactivación:6,8 segundos / Señal promediada de activación:14 segundos (cuando se utilizan 10 mediciones para calcular el promedio)
Compatibilidad de celdas para muestras:celdas redondas de vidrio de borosilicato de 95 x 25 mm con tapones de rosca con revestimiento de caucho
Nota:Las celdas para muestras más pequeñas (menos de 25 mm) se pueden utilizar cuando se utiliza un adaptador de celdas.
Requisitos de las muestras:celda para muestra de 25 mm:20 ml mínimo
De 0 a 70 °C
Tiempo de estabilización:inmediato
Condiciones de almacenamiento:De -20 a 60 °C
Unidades:FNU y UTN
Peso:3,0 kg
¿Qué se incluye?:Turbidímetro TL2310, aceite de silicona, paño de lubricación, celdas para muestras (30 ml) con tapones (6x), kit de estandarización de turbidez secundaria Gelex, kit de calibración Stablcal, fuente de alimentación, cable de alimentación, cubierta antipolvo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Turbidímetro
Fuente de luz LED
Tipo de pantalla Pantalla táctil a color
Tiempo de respuesta Promedio de señal de desactivación: 6,8 segundos / Señal promediada de activación: 14 s
Selección del intervalo automático Sí
Métodos aceptados por la ISO ISO 7027
Garantía 1 año