Learn More
Tocris Bioscience™ TL 13-22
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18758126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
18758126 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 18758126 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6747/5
Negative control for TL 13-12
Negative control for TL 13-12 (Cat. No. 6744). Displays no degradation of ALK in cell lines. Highly potent inhibitor of ALK (IC50 = 0.54 nM)
TL 13-22 is a negative control for TL 13-12 (Cat. No. 6744). Displays no degradation of ALK in cell lines. Highly potent inhibitor of ALK (IC50 = 0.54 nM)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-(2-(2-(4-(4-((5-Chloro-4-((2-(isopropylsulfonyl)phenyl)amino)pyrimidin-2-yl)amino)-3-methoxyphenyl)piperazin-1-yl)ethoxy)ethoxy)ethyl)-2-((1,3-dioxo-2-(2-oxopiperidin-3-yl)isoindolin-4-yl)amino)acetamide
CAS 2229036-65-9
Cantidad 5 mg
Fórmula molecular C45H55ClN10O9S
Formula Weight (peso de la fórmula) 947.5
Pureza 98%