Learn More
Tocris Bioscience™ TL 13-110
Descripción
Negative control for TL 13-112 (Cat. No. 6745)
TL 13-110 is a negative control for TL 13-112 (Cat. No. 6745). Displays no degradation of ALK in cell lines. Highly potent ALK inhibitor (IC50 = 0.34 nM).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-(2-(2-(4-(4-((5-Chloro-4-((2-(isopropylsulfonyl)phenyl)amino)pyrimidin-2-yl)amino)-5-isopropoxy-2-methylphenyl)piperidin-1-yl)ethoxy)ethoxy)ethyl)-2-((1,3-dioxo-2-(2-oxopiperidin-3-yl)isoindolin-4-yl)amino)acetamide |
| CAS | 2229037-09-4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula molecular | C49H62ClN9O9S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 988.59 |
| Pureza | 98% |