Learn More
Sal sódica de éster de sulfato de tizoxanida, TRC
Código de producto. 30456137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456137 25 mg 25 miligramos
30449302 100 mg 100 miligramos
30452772 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30456137 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT45012525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tizoxanide Sulfate Ester Sodium Salt
Fórmula molecular C10H6N3O7S2.xNa
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H7N3O7S2.Na/c14-9(12-10-11-5-8(21-10)13(15)16)6-3-1-2-4-7(6)20-22(17,18)19;/h1-5H,(H,11,12,14)(H,17,18,19);/q;+1/p-1
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1OS(=O)([O-])=O)NC2=NC=C(S2)[N+]([O-])=O.[xNa]
Nombre IUPAC sulfato de 2-((5-nitrotiazol-2-il)carbamoil)fenilo de sodio
Peso molecular (g/mol) 367.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.9545