Learn More
Tizoxanida, Mikromol
Código de producto. 30461752
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30461752 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30461752 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3279.020025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Tizoxanida, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tizoxanide
CAS 173903-47-4
Nombres de analitos o componentes Tizoxanide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H7 N3 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Fórmula InChI InChI=1S/C10H7N3O4S/c14-7-4-2-1-3-6(7)9(15)12-10-11-5-8(18-10)13(16)17/h1-5,14H,(H,11,12,15)
Tipo de solución Neat
SMILES Oc1ccccc1C(=O)Nc2ncc(s2)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2-hidroxi-N-(5-nitro-1,3-tiazol-2-il)benzamida
Peso molecular (g/mol) 265.25
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.0157 g/mol