Learn More
Tizoxanide, MedChemExpress
Descripción
Tizoxanide (TIZ) has anti-HIV-1 activities and potent inhibition of both HBV and HCV replication with values EC50 of 0.46μM and 0.15 μM, respectively. Tizoxanide also exerts anti-inflammatory effects by inhibiting the production of pro-inflammatory cytokines and suppressing of the activation of the NF-κB and the MAPK signaling pathways in LPS-treated macrophage cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tizoxanide |
| Forma física | Solid |
| CAS | 173903-47-4 |
| Color | Amarillo claro |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C10H7N3O4S |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| Sinónimo | TIZ |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 38 mg/mL (143.26 mM) |
| Mostrar más |