Learn More
Tizoxanida-d4, TRC
Código de producto. 30453619
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30453619 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30453619 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT45010210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tizoxanide-d4
CAS 1246817-56-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C10H3D4N3O4S
Cantidad 10 mg
Sinónimo 2-Hydroxy-N-(5-nitro-2-thiazolyl)benzamide-d4, NSC 697856-d4, TIZ-d4, Desacetylnitazoxanide-d4
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9N3O5S/c1-7(16)20-9-5-3-2-4-8(9)11(17)14-12-13-6-10(21-12)15(18)19/h2-6H,1H3,(H,13,14,17)/i2D,3D,4D,5D
SMILES OC1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C(NC2=NC=C([N+]([O-])=O)S2)=O
Nombre IUPAC acetato de [2,3,4,5-tetradeuterio-6-[(5-nitro-1,3-tiazol-2-il)carbamoil]fenilo]
Peso molecular (g/mol) 269.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.0514
Porcentaje de pureza >95