Learn More
Clorhidrato de Tizanidina, TRC
Código de producto. 30453582
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453582 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30453582 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT44950010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tizanidine hydrochloride
CAS 64461-82-1
Fórmula molecular C9 H8 Cl N5 S . Cl H
Cantidad 10 mg
Sinónimo 5-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazol-4-amine monohydrochloride, 5-Chloro-4-(2-imidazolin-2-ylamino)-2,1,3-benzothiadiazole hydrochloride, AB 021, AN 021, DS 103-282, Sirdalud, Ternelin, Tizan, Tizanidine Hydrochloride, Tizpa, Zanaflex
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8ClN5S.ClH/c10-5-1-2-6-8(15-16-14-6)7(5)13-9-11-3-4-12-9;/h1-2H,3-4H2,(H2,11,12,13);1H
SMILES Cl.Clc1ccc2nsnc2c1NC3=NCCN3
Nombre IUPAC 5-cloro-N-(4,5-dihidro-1H-imidazol-2-il)-2,1,3-benzotiadiazol-4-amina; Cloruro
Peso molecular (g/mol) 290.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.9956