Learn More
Tizanidine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16488166
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16488166 100 mg 100 miligramos
16428408 10 mg 10 miligramos
16404297 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16488166 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0194A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Tizanidine hydrochloride is an α2-adrenergic receptor agonist and inhibits neurotransmitter release from CNS noradrenergic neurons.
Tizanidine hydrochloride is an α2-adrenergic receptor agonist and inhibits neurotransmitter release from CNS noradrenergic neurons.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tizanidine hydrochloride
Forma física Solid
CAS 64461-82-1
Color Amarillo claro
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H9Cl2N5S
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad H2O : 20 mg/mL (68.93 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=C(NC2=NCCN2)C3=NSN=C3C=C1.Cl
Peso molecular (g/mol) 290.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.17
Porcentaje de pureza 98.66%