Learn More
Clorhidrato de tizanidina, LoGiCal
Código de producto. 30460321
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460321 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460321 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0887.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tizanidine hydrochloride
CAS 64461-82-1
Nombres de analitos o componentes Tizanidine hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H8 Cl N5 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 5-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazol-4-amine monohydrochloride, 5-Chloro-4-(2-imidazolin-2-ylamino)-2,1,3-benzothiadiazole hydrochloride, AB 021, AN 021, DS 103-282, Sirdalud, Ternelin, Tizan, Tizanidine Hydrochloride, Tizpa, Zanaflex
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8ClN5S.ClH/c10-5-1-2-6-8(15-16-14-6)7(5)13-9-11-3-4-12-9;/h1-2H,3-4H2,(H2,11,12,13);1H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.Clc1ccc2nsnc2c1NC3=NCCN3
Nombre IUPAC 5-cloro-N-(4,5-dihidro-1H-imidazol-2-il)-2,1,3-benzotiadiazol-4-amina;clorhidrato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 290.17
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 288,9956 g/mol