Learn More
Clorhidrato de tizanidina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328570
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30328570 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30328570 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17587600AL100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tizanidine hydrochloride
CAS 64461-82-1
Nombres de analitos o componentes Tizanidine hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H8 Cl N5 S . Cl H
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 5-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazol-4-amine monohydrochloride, 5-Chloro-4-(2-imidazolin-2-ylamino)-2,1,3-benzothiadiazole hydrochloride, AB 021, AN 021, DS 103-282, Sirdalud, Ternelin, Tizan, Tizanidine Hydrochloride, Tizpa, Zanaflex
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8ClN5S.ClH/c10-5-1-2-6-8(15-16-14-6)7(5)13-9-11-3-4-12-9;/h1-2H,3-4H2,(H2,11,12,13);1H
SMILES Cl.Clc1ccc2nsnc2c1NC3=NCCN3
Nombre IUPAC 5-cloro-N-(4,5-dihidro-1H-imidazol-2-il)-2,1,3-benzotiadiazol-4-amina;clorhidrato
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 290.17
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 288,9956 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.