Learn More
Tixocortol, TRC
Product Code. 30136502
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Unit Size:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30136502 10 mg 10 miligramos
30012294 50 mg 50 miligramos
30008978 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30136502 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT44749010MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 61951-99-3
Fórmula molecular C21 H30 O4 S
Peso molecular (g/mol) 378.53
Sinónimo Pregn-4-ene-3,20-dione, 11,17-dihydroxy-21-mercapto-, (11beta)-, Progesterone, 11beta,17-dihydroxy-21-mercapto- (6CI), (11beta)-11,17-Dihydroxy-21-mercaptopregn-4-ene-3,20-dione, Cortisol 21-thiol, Tixocortol
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-10,13-dimetil-17-(2-sulfanilacetilo)-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-3-one
SMILES C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CS)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23
Specifications
Nombre del producto químico o material Tixocortol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H30O4S/c1-19-7-5-13(22)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(25,17(24)11-26)20(15,2)10-16(23)18(14)19/h9,14-16,18,23,25-26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.1865