Learn More
Tivozanib, TRC
Código de producto. 30132565
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132565 50 mg 50 miligramos
30011499 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132565 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT44720550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 475108-18-0
Fórmula molecular C22 H19 Cl N4 O5
Peso molecular (g/mol) 454.86
Sinónimo Urea, N-[2-chloro-4-[(6,7-dimethoxy-4-quinolinyl)oxy]phenyl]-N'-(5-methyl-3-isoxazolyl)-, N-[2-Chloro-4-[(6,7-dimethoxy-4-quinolinyl)oxy]phenyl]-N'-(5-methyl-3-isoxazolyl)urea, AV 951, KRN 951, Kil 8951, N-[2-Chloro-4-[(6,7-dimethoxy-4-quinolyl)oxy]phenyl]-N'-(5-methyl-3-isoxazolyl)urea, Tivozanib
Nombre IUPAC 1-[2-cloro-4-(6,7-dimetoxiquinolina-4-il)oxifenilo]-3-(5-metil-1,2-oxazol-3-il)urea
SMILES COc1cc2nccc(Oc3ccc(NC(=O)Nc4cc(C)on4)c(Cl)c3)c2cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tivozanib
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H19ClN4O5/c1-12-8-21(27-32-12)26-22(28)25-16-5-4-13(9-15(16)23)31-18-6-7-24-17-11-20(30-3)19(29-2)10-14(17)18/h4-11H,1-3H3,(H2,25,26,27,28)
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.1044