Learn More
Tivantinib, MedChemExpress
Código de producto. 16481916
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481916 500 mg 500 miligramos
16461316 200 mg 200 miligramos
16460548 5 mg 5 miligramos
16418088 10 mg 10 miligramos
16417856 100 mg 100 miligramos
16404007 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16481916 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50686
MedChemExpress Tivantinib is a highly selective c-Met tyrosine kinase inhibitor with a Ki of 355 nM.
Tivantinib is a highly selective c-Met tyrosine kinase inhibitor with a Ki of 355 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tivantinib
CAS 905854-02-6
Color Marrón
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H19N3O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo ARQ 197
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (270.69 mM)
SMILES O=C(NC1=O)[C@@H](C2=CN3C4=C(C=CC=C42)CCC3)[C@@H]1C5=CNC6=C5C=CC=C6
Peso molecular (g/mol) 369.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.42
Porcentaje de pureza 96.99%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease