Learn More
Tivantinib, MedChemExpress
Código de producto. 16461316
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16461316 200 mg 200 miligramos
16460548 5 mg 5 miligramos
16418088 10 mg 10 miligramos
16417856 100 mg 100 miligramos
16404007 50 mg 50 miligramos
16481916 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16461316 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50686
MedChemExpress Tivantinib is a highly selective c-Met tyrosine kinase inhibitor with a Ki of 355 nM.
Tivantinib is a highly selective c-Met tyrosine kinase inhibitor with a Ki of 355 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tivantinib
CAS 905854-02-6
Color Marrón
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H19N3O2
Cantidad 200 mg
Sinónimo ARQ 197
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (270.69 mM)
SMILES O=C(NC1=O)[C@@H](C2=CN3C4=C(C=CC=C42)CCC3)[C@@H]1C5=CNC6=C5C=CC=C6
Peso molecular (g/mol) 369.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.42
Porcentaje de pureza 96.99%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease