Learn More
Tuttnauer Lavavasos desinfectador Tiva8
Código de producto. 17960050 Tienda Tuttnauer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Amplio con puerta de cristal y armario lateral
Amplio con puerta de cristal y armario lateral, sin secado
Puerta de acero inoxidable
Puerta de acero inoxidable, sin secado
Puerta de vidrio
Puerta de vidrio, configuración de laboratorio, bastidores y boquillas
Tamaño de la unidad:
1 unidad
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
17960050 Puerta de acero inoxidable, sin secado 1 unidad
17930050 Puerta de vidrio 1 unidad
17910050 Amplio con puerta de cristal y armario lateral 1 unidad
17950050 Amplio con puerta de cristal y armario lateral, sin secado 1 unidad
17940050 Puerta de vidrio, configuración de laboratorio, bastidores y boquillas 1 unidad
17920050 Puerta de acero inoxidable 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17960050 Proveedor Tuttnauer N.º de proveedor TIVA8XE1ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La lavadora desinfectadora de vidrio Tiva8 ofrece una solución llave en mano flexible para lavar, desinfectar y secar diversos equipos de laboratorio para un ciclo de vida de descontaminación completo. La lavadora puede cargar hasta 4 niveles de lavado con una gran variedad de carros de lavado y accesorios.
Pequeño, fiable y personalizable. La lavadora desinfectadora Tiva 8 ofrece una solución llave en mano flexible para lavar, desinfectar y secar diversos equipos de laboratorio para un ciclo de vida de descontaminación completo. La lavadora TIVA 8 puede cargar hasta 4 niveles de lavado con una gran variedad de carros de lavado y accesorios.
  • Diversos tipos de carga
    • Carros disponibles para cestas DIN, contenedores, equipos mini-invasivos, kits de anestesia, botellas y zapatos.
  • Cámara de lavado fabricada en acero AISI 316L de alta calidad
    • Cámara de 165 litros, perfecta para clínicas privadas.
  • Puerta de cristal manual
    • Puerta manual con bisagras
  • Control táctil avanzado Panel táctil con pantalla gráfica a color con un total de 40 programas: procedimientos preestablecidos y programables
Funciones avanzadas
  • Prefiltro de secado de aire y filtro HEPA H14.
  • 3 elementos calefactores.
  • Condensador de vapor incorporado.
  • Descalcificador de agua integrado (opcional).
  • Bombas dosificadoras con caudalímetro
  • Para detergentes ácidos y alcalinos
  • 2 bombas adicionales opcionales
Especificaciones
Descripción Puerta de acero inoxidable, sin secado
Pantalla LCD
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Lavadora de instrumental de vidrio de laboratorio
Volumen (imperial) 43,6 gal
Volumen (métrico) 165 L