Learn More
TUTTNAUER Lavadora desinfectadora Tiva 15 con puerta corrediza automática
Código de producto. 30058118 Tienda Tuttnauer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
380/400 V
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
30058118 380/400 V 1 unidad
1 options
Código de producto. 30058118 Proveedor TUTTNAUER N.º de proveedor TIVA151VL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39784.50€
    34871.00€ / 1 unidades
    Ahorro 4913.50€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Proporciona una solución llave en mano flexible para lavar, desinfectar y secar diversos instrumentos médicos.
  • Equipado con puerta(s) corredera(s) automática(s) y más adecuado para departamentos quirúrgicos y de esterilización.
  • Se puede cargar con hasta 6 niveles de lavado para un total de 18 cestas DIN.
  • Compatible con una gran variedad de carros de lavado y accesorios.
Especificaciones
Pantalla LCD
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Lavadora de instrumental de vidrio con sistema de secado y condensador de vapor
Modelo Puerta corrediza automática
Tensión 380/400 V