Learn More
TUTTNAUER Lavadora de cristalería Tiva 10 con puerta manual
Código de producto. 30058119 Tienda Tuttnauer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
380/400 V
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
30058119 380/400 V 1 unidad
1 options
Código de producto. 30058119 Proveedor TUTTNAUER N.º de proveedor TIVA101ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22086.75€
    19355.00€ / 1 unidades
    Ahorro 2731.75€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Equipado con puerta manual de doble cristal templado para cristalería de laboratorio, disponiendo de 4 niveles de lavado independientes.
  • Diseñado con 4 niveles de lavado independientes para limpiar eficientemente una amplia gama de cristalería de laboratorio.
  • Los niveles superiores son desmontables, lo que permite alojar fácilmente materiales de laboratorio de gran tamaño.
  • Equipado con un potente sistema que filtra, calienta eléctricamente y fuerza el aire a través de la cámara de lavado y dentro de los instrumentos huecos para obtener excelentes resultados de secado.
  • Cuenta con una puerta manual duradera de vidrio templado doble para mayor seguridad y visibilidad durante la operación.
  • Incluye una amplia gama de bastidores, boquillas y accesorios adecuados para lavar y secar diversos tipos de material de vidrio de laboratorio.
  • La gran cámara de 265 litros garantiza una capacidad de carga óptima y una eficiencia de limpieza.
Especificaciones
Pantalla LCD
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Lavadora de instrumental de vidrio con sistema de secado y condensador de vapor
Modelo Puerta manual
Tensión 380/400 V