Learn More
SI Analytics™ Titronic™ 500
Código de producto. 13436979 Tienda SI Analytics Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Teclado:
Poliéster
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Teclado Tamaño de la unidad
13436979 Poliéster 1 PCS
1 options
Código de producto. 13436979 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285220210
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Titronic™ 500 SI Analytics™ es la bureta de pistón ideal para valoraciones manuales, aplicaciones de dosificación precisas, así como la preparación de soluciones.
  • Válvula: PTFE/ETFE
  • Cilindro: vidrio de borosilicato 3.3 (DURAN™)
  • Manguera: FEP, azul
  • Módulos inteligentes intercambiables con 5, 10, 20 y 50 ml de capacidad de volumen
  • Conecte una impresora o a una balanza analítica
  • Acceso a control remoto a través de la interfaz RS232 o USB
  • Conecte hasta 16 dispositivos mediante un puerto USB o RS232 de un PC con las dos interfaces RS232 integradas (cadena margarita)
  • Controle la dosificación con el controlador manual y el teclado específico
  • Las velocidades de dosificación y llenado ajustables optimizan la velocidad y la precisión
  • Almacene los métodos de dosificación con diferentes parámetros
  • Dosificación y velocidad de llenado ajustables
  • El volumen de dosificación se calcula automáticamente sin un software adicional para PC
  • Se pueden almacenar varios métodos con diferentes parámetros
  • El peso se registra automáticamente cuando la balanza está conectada
  • Ajuste de la valoración usando los botones de dosificación del controlador manual
  • La velocidad de valoración se puede ajustar para optimizar la velocidad de valoración y precisión
  • Cálculos automáticos programables, impresora lista
  • El peso se registra automáticamente cuando la balanza está conectada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de pantalla Pantalla VGA TFT 1/4 de 3,5 pulgadas con 320 x 240 píxeles
Tipo Bureta de pistón
Incluye Agitador magnético TM 235, varilla de soporte TZ 1510, pinza de electrodo Z 305, controlador manual TZ 3880
Teclado Poliéster
Material Polipropileno
Modelo Titronic™ 500
Intervalo de temperatura ambiente (métrico) 10°C a 40°C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 29,6 x 15,3 x 45 cm