Descripción
- Interfaz: 1 USB-A y 1 USB-B, 2 RS-232-C
- Velocidad de dosificación: máx. 100 ml/min (con unidad de 50 ml)
- Velocidad de llenado: mín. de 30 a 999 segundos ajustables (tiempo según el volumen del cilindro)
- Unidad de dosificación de 20 ml
- Precisión de dosificación: error sistemático 0,15 %, error aleatorio 0,05 % de conformidad con la ISO 8655-6
- Valoración con mando a distancia (ratón)
- La tasa de valoración se puede ajustar en cinco pasos diferentes para optimizar la velocidad y la precisión de valoración
- Cálculo automático de resultados en diferentes unidades y exportación a una impresora o un dispositivo de memoria USB
- El peso se registra automáticamente cuando una balanza está conectada
- Dosificación y llenado ajustables para cada método
- Llenado ajustable para cada paso de dosificación
- La función de llenado inteligente comprueba si es posible realizar un paso de dosificación sin rellenar previamente
- Esto reduce las operaciones erróneas durante un proceso de dosificación en serie
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 8655, parte 6; EMC: 2004/108/EG; seguridad EG- Directive 2006/95 |
| Tipos de conector | Conexión del agitador: TM 50, suministro eléctrico directamente a través de la bureta con pistón |
| Descripción | Sin agitador magnético |
| Tipo de pantalla | Pantalla TFT con capacidad para gráficos |
| Incluye | Unidad de dosificación de 20 ml montada y lista para su uso, controlador manual, pinza de valoración, varilla de soporte y fuente de alimentación 100-240 |
| Teclado | La unidad que funciona con las teclas del propio dispositivo, el controlador TZ 3880 y un teclado para PC opcional (USB) |
| Modelo | Titronic™ 300 |
| Fuente de alimentación | De 100 a 240 V, 50/60 Hz, entrada de potencia 30 VA |
| Resolución | De 0,005 a 0,025 ml (según la unidad de dosificación) |
| Intervalo de temperatura ambiente (métrico) | 10°C a 40°C |
| Mostrar más |