Learn More
SI Analytics™ Valoradores de la serie TitroLine™ 7800
Código de producto. 15564923 Tienda SI Analytics Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo (pH):
De 0 a 14
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo (pH) Tamaño de la unidad
15564923 De 0 a 14 cada uno
1 options
Código de producto. 15564923 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285220990
Fecha estimada de envoi: 09-02-2027
El TitroLine™ 7800 es un valorador universal con tecnología de sensor digital que ofrece métodos mejorados para la valoración potenciométrica y KF
  • Valorador potenciométrico universal con tecnología de sensor analógico y digital IDS para la determinación de los valores de pH y ORP
  • Pantalla gráfica en color de alta visibilidad idónea para la visualización incluso en ángulos extremos
  • Representación gráfica clara de las curvas de valoración
  • Métodos estándar preinstalados para la valoración potenciométrica y KF
  • Conectividad USB
  • Ideal para el análisis de agua
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Puntos de calibración (ISE) 1
Puntos de calibración (pH) 3
Tipos de conector 1 x LAN, 2 x USB-A, 1 x USB-B, 2 x RS232
Puntos de datos Exportación a USB o en formato pdf/CSV
Tipo de pantalla Pantalla VGA TFT en color con 320 × 240 píxeles
Desviación Pantalla en línea
Entradas Una entrada de medición analógica y una digital (IDS)
Idiomas Inglés
Material Carcasa de polipropileno
Modelo TitroLine 7800
Intervalo (mV) 1200 mV +\-
Intervalo (pH) De 0 a 14
Resolución (mV) 0,2mV
Resolución (pH) 0,004 unidades de pH
Volumen de la muestra (métrico) 5/10/20/50 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 153 mm x 296 mm x 450 mm
Anchura (imperial) 6,0 in
Fondo (imperial) 11,6 in
Funciones de bureta 50 métodos de usuario