Learn More
SI Analytics TitroLine 7800 unidad básica
Código de producto. 15554923 Tienda SI Analytics Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Valorador de sobremesa
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
15554923 Valorador de sobremesa cada uno
1 options
Código de producto. 15554923 Proveedor SI Analytics N.º de proveedor 285220980
En stock
Resistente, fiable, listo para su uso, todo en uno para valoración potenciométrica con una entrada de medición digital adicional.
  • También se puede utilizar como valorador KF volumétrico
  • Pantalla a todo color de alta visibilidad, que se puede ver fácilmente desde distancias y ángulos extremos
  • Con módulos intercambiables inteligentes y almacenamiento de todos los reactivos relevantes datos
  • Incluye dos USB-A, un USB-B, dos RS-232 y un puerto LAN para la expansión y conexión de dispositivos como teclado, impresora, lector de códigos de barras, tarjetas de memoria, balanzas, PC y otros dispositivos SI Analytics
  • Almacenamiento de los resultados a través del puerto USB (formato PDF y CSV) incluida la transferencia de métodos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector Almacenamiento de los resultados a través del puerto USB (formato PDF y CSV) incluida la transferencia de métodos
Tipo Valorador de sobremesa
Incluye Incluye dos USB-A, un USB-B, dos RS-232 y un puerto LAN para la expansión y conexión de dispositivos como teclado, impresora, lector de códigos de barras, tarjetas de memoria, balanzas, PC y otros dispositivos SI Analytics.
Modelo TitroLine 7800 unidad básica