Learn More
SI Analytics™ Titulador de módulos KF TitroLine™ 7750 con cabezal intercambiable de 10 ml
Código de producto. 15514923 Tienda SI Analytics Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo (pH):
De - 3,0 a 18,00 a 0,002 ± 1
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo (pH) Tamaño de la unidad
15514923 De - 3,0 a 18,00 a 0,002 ± 1 cada uno
1 options
Código de producto. 15514923 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285220940
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-02-2027
Titulador automático para cabezales intercambiables para titulación potenciométrica y titulación KF volumétrica. El TitroLine™ 7750 combina las características del titulador potenciométrico TitroLine™ 7000 y el titulador volumétrico Karl Fischer TitroLine™ 7500.
  • Pantalla a todo color de alta visibilidad que se puede ver fácilmente desde distancias y ángulos extremos
  • Los datos de los reactivos se almacenan de forma segura en módulos inteligentes e intercambiables
  • Incluye hasta tres puertos USB, una LAN y dos RS232 para la expansión y conexión de dispositivos
  • Exporte los resultados como PDF o CSV, también a redes
  • El reconocimiento inalámbrico automático de los electrodos de ID SI Analytics garantiza la precisión calibración y mediciones
  • Electrodo de pH/mV de alta resolución y entradas de temperatura para pH, ISE, redox (ORP) o valoraciones fotométricas
  • Perfecto para titulación no acuosa, como números de ácido y base en aceites (TAN y TBN)
  • Entrada de electrodo polarizable para titulaciones de punto final establecido (punto muerto + KF)
  • Lineal (incremento fijo) y modo de titulación de puntos de equivalencia dinámica y titulación a puntos finales
  • Titulaciones de Stat de PH
  • Titulaciones KF volumétricas
  • Medición única y continua
  • Editor de fórmulas para cálculos individuales
  • Gestión de usuarios/contraseña
  • Titulaciones con nuevo sensor fotométrico OptiLine 6
  • Dosificación con hasta dos buretas de pistón conectadas por método
  • Titulación con bureta de pistón externa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Compatibilidad con EMC de acuerdo con la Directiva del Consejo: 2004/108/EG; normas armonizadas aplicadas: EN 61326-1:2006; Directiva de baja tensión conforme a las bases de prueba de la Directiva del Consejo 2006/95/EG EN 61 010, Apartado 1
Detalles de gestión de datos 3 x USB (2 x USB-A y 1 x USB-B), 2 x RS-232-C y 1 x LAN
Incluye Unidad básica con 10 cabezales intercambiables, soporte de titulación TM 235 KF con agitador y bomba integrados, recipiente de titulación TZ 1770, microelectrodo doble de platino KF 1100, kit de inicio, suministro eléctrico de 100 a 240 V
Entradas Entrada de pH/mV con transductor de 24 bits. Conector de electrodos de acuerdo con DIN 19 262 o BNC con receptor RFID para electrodos de ID SI Analytics
Material Carcasa de polipropileno, teclado recubierto de poliéster
Fuente de alimentación De 100 a 240 V; 50/60 Hz, entrada de suministro eléctrico: VA 30
Intervalo (mV) De - 2000 a + 2000 a 0,1 ± 1
Intervalo (pH) De - 3,0 a 18,00 a 0,002 ± 1
Intervalo de humedad relativa Máx. 80 % para temperaturas de hasta 31 °C, disminución lineal de hasta 50 % de humedad relativa a una temperatura de 40 °C
Resolución 20 000 pasos
Velocidades de la sonda del agitador De 50 a 1000 U/min
Intervalo de temperatura (métrico) Pt1000 de 75 °C a 95 °C/NTC30kΩ de - 40 °C a + 125°C
Intervalo de temperatura ambiente (métrico) 10°C a 40°C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 250 x 80 x 130 mm (altura sin varilla de soporte)
Tensión 100/240 V, entrada de potencia: 30 VA
Frecuencia 50/60 Hz