Learn More
SI Analytics™ Valoradores volumétricos TitroLine™ 7500
Código de producto. 15157982 Tienda SI Analytics Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Módulo intercambiable WA 05
Módulo intercambiable WA 10
Módulo intercambiable WA 20
Modelo:
TL 7500 KF 05
TL 7500 KF 10
TL 7500 KF 20
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Modelo Tamaño de la unidad
15157982 Módulo intercambiable WA 05 TL 7500 KF 05 cada uno
13486768 Módulo intercambiable WA 10 TL 7500 KF 10 cada uno
13487418 Módulo intercambiable WA 20 TL 7500 KF 20 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15157982 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285220810
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Fácil y preciso, con métodos estándar para diferentes aplicaciones. El valorador volumétrico TitroLine™ 7500 SI Analytics™ ofrece más rendimiento y es el generalista volumétrico para una amplia variedad de usos.
  • Rápido, fácil y preciso
  • Con métodos estándar para diferentes aplicaciones (determinación del título, valor en blanco)… )
  • Pantalla a todo color de alta visibilidad, que se puede ver fácilmente desde distancias y ángulos extremos
  • Almacenamiento de resultados mediante USB puerto (formato PDF y CSV)
  • Con módulos intercambiables inteligentes (sólo TitroLine™ 7500 KF)
  • Aplicaciones de TitroLine 7500™ KF: Volumetría KF, titulaciones de punto muerto (SO 2 , índice de bromo)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 8655
Tipo Valorador volumétrico KF
Para utilizar con (equipo) Volumetría KF, valoraciones de punto muerto (SO2, número de bromo).
Incluye Módulo intercambiable WA 05
Material Polipropileno
Modelo TL 7500 KF 05
Intervalo de temperatura ambiente (métrico) 10°C a 40°C
Longitud (métrico) 45 cm
Anchura (métrico) 15,3 cm
Fondo (métrico) 29,6 cm
Tensión De 100 a 240 v